Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 
Il sito sta attualmente riscontrando difficoltà tecniche. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Calibration gases

Calibration gas (60 L) 100 ppm NH₃/N₂, 1
Codice catalogo DRAE6810387
Nome del fornitore:   Dräger
Calibration gases
Codice catalogo DRAE6810387
Nome del fornitore:  Dräger
Numero CAS:  
Calibration gases
Calibration gases

Calibration gas (60 L) 100 ppm NH₃/N₂, 1

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Calibration gas with nitrogen background in non refillable cylinder.

 : Requires a regulator and a delivery tubing.

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Calibration gas (60 L) 100 ppm NH₃/N₂

Specifiche