Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration gases

Calibration gases

Calibration gas (60 L) 10 ppm NH₃/N₂, 1
Codice catalogo DRAE3713477
Nome del fornitore:   Dräger
Calibration gases
Codice catalogo DRAE3713477
Nome del fornitore:  Dräger
Numero CAS:  
Calibration gases
Calibration gases

Calibration gas (60 L) 10 ppm NH₃/N₂, 1

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Calibration gas with nitrogen background in non refillable cylinder.

Informazioni per l'ordine: Requires a regulator and a delivery tubing.

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Calibration gas (60 L) 10 ppm NH₃/N₂

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..