2-Methylindoline
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR10176-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-Methylindoline
Codice catalogo APOSOR10176-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 6872-06-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:6872-06-6
- Formula:C₉H₁₁N
- Numero MDL:MFCD00005706
- Molecular Weight:133.19 g/mol
- Punto di ebollizione:228…229 °C
- Punto di fusione:–51 °C
- Punto di infiammabilità:93 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:229-971-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g