Orders LinkContactUsLinkComponent
Nile red
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSBIN0465-5G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Nile red
Codice catalogo APOSBIN0465-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  7385-67-3
Nile red
Bottle, 5 g
Numero CAS:  7385-67-3
Price
SFr. 780.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • Numero CAS:7385-67-3
  • Formula:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00011639
  • Molecular Weight:318.38 g/mol
  • Punto di fusione:203…205 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g
Specifiche