Bottles, Square, HDPE
250 ml, OV 45, HDPE, bianco, 59×59×129,5 mm
Codice catalogo RIXI2-0201-0250-45
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, Square, HDPE
Codice catalogo RIXI2-0201-0250-45
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Specifiche
- Filettatura:OV 45
- Capacità:250 ml
- Colore:bianco
- Materiale:HDPE
- Seq:02
- L×P×A:59×59×129,5 mm