Bottles, Square, HDPE
100 ml, OV 32, HDPE, bianco, 45×45×101 mm
Codice catalogo RIXI2-0201-0100-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, Square, HDPE
Codice catalogo RIXI2-0201-0100-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Specifiche
- Filettatura:OV 32
- Capacità:100 ml
- Colore:bianco
- Materiale:HDPE
- Seq:01
- L×P×A:45×45×101 mm