Bottles, Square, HDPE
1000 ml (1 L), OV 32, HDPE, bianco, 85×85×221 mm
Codice catalogo RIXI2-0101-1000-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, Square, HDPE
Codice catalogo RIXI2-0101-1000-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Specifiche
- Filettatura:OV 32
- Capacità:1000 ml (1 L)
- Colore:bianco
- Materiale:HDPE
- Seq:05
- L×P×A:85×85×221 mm