Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 2 ml measuring pipettes, Nylon, 75 mm, 4,5 mm, Galvanised wire, 405 mm
Codice catalogo HECH42589002
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Pipette Brushes
Codice catalogo HECH42589002
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Materiale setola:Nylon
- Testa della spazzola Ø:4,5 mm
- Handle material:Galvanised wire
- Descrizione:Pipette brush for 2 ml measuring pipettes
- Seq:05
- Lunghezza totale:405 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:75 mm