(S)-2-PHENYLPROPANOIC ACI
Codice catalogo MSPPSY021075-10G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
(S)-2-PHENYLPROPANOIC ACI
Codice catalogo MSPPSY021075-10G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo, LiChrosolv®, grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK), Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metiletilchetone, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per LC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals