Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottle, LDPE
Dropping bottle, LDPE
Cap, white, 20 mm
Codice catalogo HACH2683806
Nome del fornitore:   Hach
Dropping bottle, LDPE
Codice catalogo HACH2683806
Nome del fornitore:  Hach
Dropping bottle, LDPE
Dropping bottle, LDPE
Cap, white, 20 mm
Price
SFr. 8.20
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
This dropping bottle is supplied without dropper plug and cap. Plugs and caps must be ordered separately.
Specifiche
  • Descrizione:
    Cap, white, 20 mm
  • Seq:
    03