Seed testing papers, Munktell
50S, 85 mm
Codice catalogo BINZ3.353.085
Nome del fornitore: Ahlstrom
Vai a
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Documents
Specifiche
- Grado:50S
- Seq:07
- Taglia:85 mm
- Cat. No.:BINZ3.353.085
- Peso:120 g/m²
- Spessore:0.22 mm
- Resistenza allo strappo da bagnato:≥20 Kpa
- Contenuto di cenere:0,1%
- Capacità di carico:200%
- Innalzamento capillare:100 mm/10 min
- Velocità di filtrazione:30 s/10 ml