Ethyl-tert-butylether (ETBE) CAS:637-92-3 EC:211-309-7 1 * 100 mg
Codice catalogo CMPLSB472.100MG
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Ethyl-tert-butylether (ETBE) CAS:637-92-3 EC:211-309-7 1 * 100 mg
Codice catalogo CMPLSB472.100MG
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Hemacolor® Rapid staining of blood smear soluzione I fixative reagent, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Calcio acetato x-idrato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, peracetic acid, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Acido acetico 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, ferro, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reference substances for GC analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati, Reflectoquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Giemsa colorante soluzione per microscopia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive per nichel, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sodio dodecile solfato (SDS) 0.01 mol/l in soluzione acquosa
Nome del fornitore: VWR Chemicals