[EN]ICP MULTIELEMENT STANDARD 23 ELEMENT 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM014823L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]ICP MULTIELEMENT STANDARD 23 ELEMENT 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM014823L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Bustine di polvere per la determinazione del cloro, reagenti per fotometri
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, biossido di cloro per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
di-Sodio tetraborato decaidrato ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 50% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ematossilina di Mayer, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi, per il dosaggio dell'azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formaldeide 36% in soluzione acquosa stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, TOC, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach