Seed testing papers, Munktell
4b, 220×440 mm
Codice catalogo BINZ2.309.220400
Nome del fornitore: Ahlstrom
Vai a
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Documents
Specifiche
- Grado:4b
- Seq:01
- Taglia:220×440 mm
- Cat. No.:BINZ2.309.220400
- Peso:75 g/m²
- Resistenza allo strappo da bagnato:≥30 Kpa
- Contenuto di cenere:-
- Capacità di carico:270%
- Innalzamento capillare:-
- Velocità di filtrazione:22 s/10 ml