Screw Cap Tubes
Screwcap tubes with fitted cap, 13 ml, naturale, 100 mm, 16 mm, Yes, naturale
Codice catalogo MEGR122121
Nome del fornitore: MEGRO
Vai a
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
- Made of selected, biologically inert polypropylene
- Reliable sealing
- Polyethylene screw cap
- Not autoclavable
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Ø esterno tubo:16 mm
- Capacità:13 ml
- Colore:naturale
- Descrizione:Screwcap tubes with fitted cap
- Lunghezza:100 mm
- Seq:02
- Colore tappo:naturale