Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 50 ml, 0 − 100 ml, 1/5
Codice catalogo NEUB0345-51-050
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Azotometer/saccharometer
Codice catalogo NEUB0345-51-050
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Azotometer/saccharometer made of borosilicate glass, with glass base.
Specifiche
- Descrizione:Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 50 ml
- Seq:04
- Divisione:1/5
- Range di misura:0 − 100 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.