SIGTECH Mek Solvent 5 L Kaniste
Codice catalogo MSPP7000120
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
SIGTECH Mek Solvent 5 L Kaniste
Codice catalogo MSPP7000120
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Etanolo essiccato (max. 0.01 % H2O) SeccoSolv® 1 * 500 mL
Nome del fornitore: Merck
1,4-Diossano stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Cloroformio ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Piridina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.90%, CHROMASOLV™ per LC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Pentano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Toluene, extra dry over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific