[EN]CHLORTALIDONE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 1,2 mg
Codice catalogo EDQMY0002129
Nome del fornitore: EDQM
[EN]CHLORTALIDONE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 1,2 mg
Codice catalogo EDQMY0002129
Nome del fornitore: EDQM
Frequently Bought Together
BIFENAZATE-DIAZENE 100 µG/ML IN ACETONIT 1 * 1 mL
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, (±)-α-Tocopherol-D₆ (Vitamin E-D₆) solution
Nome del fornitore: Merck
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
VWR®, High temperature viscosity standards
Nome del fornitore: VWR Chemicals
8-AMINOCLONAZOLAM 1 * 1 mL
Nome del fornitore: Merck
THIABENDAZOLE NH D6 100 NG/µL 1 * 1,1 mL
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Fosinopril Related Compounds, Reference Standard
Nome del fornitore: USP
Supelco® Organic Reference Standard, trans-11-Vaccenic methyl ester
Nome del fornitore: Merck
DOXYLAMINE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 110 mg
Nome del fornitore: EDQM
2,4'-DDE
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
LINOLENIC ACID METHYL ESTER 1 * 100 mg
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
[EN]PERFLUOROPENTANOIC ACID 1 * 25 mg
Nome del fornitore: Merck
THIAMPHENICOL CERTIFIED 1 * 0,1 g
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Supelco® Organic Reference Standard, Decanoyl-ʟ-carnitine
Nome del fornitore: Merck