pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 43, with temperature sensor, Sentix® 43*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastica, Gel, 12×120 mm, 1 m fixed cable with water-proof DIN and 4 mm banana plug, Field
Catalog # WTWA103805
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
- Elettrodi con elettrolita a gel e corpo in plastica robusto e antiurto, la membrana in vetro è protetta in modo sicuro da uno schermo di protezione
- Elettrodi con elettrolita liquido: L'effetto capillare del filo di platino garantisce un flusso in uscita costante e previene la contaminazione da precipitati o sporco anche
- Elettrodi SenTix® HW e HWS: velocità del flusso dell'elettrolita regolabile per un uso ottimale
La nuova membrana in vetro ottimizzata garantisce misurazioni rapide anche a basse temperature. Il tappo del foro di riempimento, di semplice utilizzo, evita la fuoriuscita dell'elettrolita durante lo stoccaggio.
* Con sonda di temperatura integrata (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifications
- Connettore:1 m fixed cable with water-proof DIN and 4 mm banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Field
- Tipo:Sentix® 43*
- Descrizione:pH electrode SenTix® 43, with temperature sensor
- Materiale:Plastica
- Seq:19
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeLog in for availability1 * 250 mL - SFr. 75.60