pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 940 IDS pH electrode with double reference system and polymer electrolyte, SenTix® Top 940, 0 - 14, –5…+100 °C, Plastica, Duralid®, 12×120 mm, 1,5 m fixed cable with waterproof digital plug, Field
N° de catalogue WTWA103744
Fournisseur: WTW
Aller à
Product Details & Documents
Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
- Elettrodi con elettrolita a gel e corpo in plastica robusto e antiurto, la membrana in vetro è protetta in modo sicuro da uno schermo di protezione
- Elettrodi con elettrolita liquido: L'effetto capillare del filo di platino garantisce un flusso in uscita costante e previene la contaminazione da precipitati o sporco anche
- Elettrodi SenTix® HW e HWS: velocità del flusso dell'elettrolita regolabile per un uso ottimale
La nuova membrana in vetro ottimizzata garantisce misurazioni rapide anche a basse temperature. Il tappo del foro di riempimento, di semplice utilizzo, evita la fuoriuscita dell'elettrolita durante lo stoccaggio.
* Con sonda di temperatura integrata (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Spécifications
- Connettore:1,5 m fixed cable with waterproof digital plug
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Field
- Tipo:SenTix® Top 940
- Descrizione:
SenTix® Top 940 IDS pH electrode with double reference system and polymer electrolyte - Materiale:Plastica
- Seq:17
- Elettrolita:Duralid®
- Temperatura:–5…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - SFr. 75.60