pH Electrodes, SenTix®
SenTix® pH electrodes for penetration measurement, SenTix® Sp-T, 2 - 13, 0 ... 80 °C, Vetro, Referid®, 65/25 mm, 15/5 mm, 1 m fixed cable with water-proof DIN and 4 mm banana plug, Laboratory/foods
Codice catalogo WTWA103733
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
- Elettrodi con elettrolita a gel e corpo in plastica robusto e antiurto, la membrana in vetro è protetta in modo sicuro da uno schermo di protezione
- Elettrodi con elettrolita liquido: L'effetto capillare del filo di platino garantisce un flusso in uscita costante e previene la contaminazione da precipitati o sporco anche
- Elettrodi SenTix® HW e HWS: velocità del flusso dell'elettrolita regolabile per un uso ottimale
La nuova membrana in vetro ottimizzata garantisce misurazioni rapide anche a basse temperature. Il tappo del foro di riempimento, di semplice utilizzo, evita la fuoriuscita dell'elettrolita durante lo stoccaggio.
* Con sonda di temperatura integrata (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifiche
- Connettore:1 m fixed cable with water-proof DIN and 4 mm banana plug
- Ø×L:65/25 mm, 15/5 mm
- Per:Laboratory/foods
- Tipo:SenTix® Sp-T
- Descrizione:SenTix® pH electrodes for penetration measurement
- Materiale:Vetro
- Seq:16
- Elettrolita:Referid®
- Temperatura:0 ... 80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeElectrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeWTWA109735Log in per disponibilità1 * 250 mL - SFr. 75.60