Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for test sieves

Accessories for test sieves

Sieve pan, 230 mm, 55 mm
Codice catalogo HAVE205922626
Nome del fornitore:   NEXOPART
Accessories for test sieves
Codice catalogo HAVE205922626
Nome del fornitore:  NEXOPART
Accessories for test sieves
Accessories for test sieves

Sieve pan, 230 mm, 55 mm

Price
SFr. 62.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    230 mm
  • Descrizione:
    Sieve pan
  • Altezza:
    55 mm
  • Seq:
    06
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..