Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/temperature, 0 - 350 mS, 0,53 cm⁻¹, 0...100 °C, 12×120 mm, 8-pin, 1 m cable, CON 2700/PC 2700
Codice catalogo EUTECONSEN9201D
Nome del fornitore: EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Codice catalogo EUTECONSEN9201D
Nome del fornitore: EUTECH
Vai a
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
- Stainless steel rings, PP and ultem-body
- 6-pin, 8 pin or BNC connector
- For use with different Eutech meters
Specifiche
- Conduttanza:0 - 350 mS
- Connettore:8-pin, 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Per:CON 2700/PC 2700
- Descrizione:Conductivity/temperature
- Seq:02
- Temperatura:0...100 °C
- Costante di cella:0,53 cm⁻¹