[EN]5 COMPONENTS STANDARD IN WATER 250 M 1 * 250 mL
Référence CMPLRM102703L25
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]5 COMPONENTS STANDARD IN WATER 250 M 1 * 250 mL
Référence CMPLRM102703L25
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Acid red 27 ≥85-95% (dye content), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Potassio idrossido 8 mol/l (8 N) in soluzione acquosa
Fournisseur: Hach
Acid red 52, grado tecnico, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
NEXTAL PEGS SINGLE CONDITION REFILL 1 * 100 mL
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
ALKALINE-CYANIDE REAGENT 1 * 500 mL
Fournisseur: Hach
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Blu bromofenolo
Fournisseur: Hach
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Fournisseur: Lovibond