Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Heavy duty handle, Acciaio inossidabile 316L, 1500 mm
Codice catalogo SAMP1035A-1500
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Codice catalogo SAMP1035A-1500
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Heavy duty handle, Acciaio inossidabile 316L, 1500 mm
Price
SFr. 343.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
Specifiche
  • Descrizione:
    Heavy duty handle
  • Lunghezza:
    1500 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316L
  • Seq:
    05