Cerex® WWP SPE Columns
Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 3 ml, 35 mg
Codice catalogo TCAT676-0353C
Nome del fornitore: Tecan
Vai a
Product Details & Documents
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
Specifiche
- Dimensioni particelle:20 µm
- Dimensioni pori:80 Å
- Capacità:3 ml
- Descrizione:Cerex Atlas® column WWP
- Seq:02
- Peso letto:35 mg
- Fase:WWP