Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® THC SPE Columns
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 35 mg
Codice catalogo TCAT682-0353C
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Codice catalogo TCAT682-0353C
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 35 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    17 µm
  • Dimensioni pori:
    80 Å
  • Capacità:
    3 ml
  • Descrizione:
    Cerex Atlas® column THC
  • Seq:
    02
  • Peso letto:
    35 mg
  • Fase:
    THC