Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 1 ml, 20 mg
Codice catalogo TCAT610-0201R
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Codice catalogo TCAT610-0201R
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 1 ml, 20 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 96 ST
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    10 µm
  • Capacità:
    1 ml
  • Descrizione:
    Column Cerex TRACE-N
  • Seq:
    03
  • Peso letto:
    20 mg
  • Cat. No.:
    TCAT610-0201R
  • Con endcapping: