Cerex® TRACE-B SPE Columns
Column Cerex TRACE-B, 15 µm, 1 ml, 10 mg
Codice catalogo TCAT711-0101R
Nome del fornitore: Tecan
Vai a
Product Details & Documents
Strong cationic exchange chemistry ideal for aggressive cleanup of basic target compounds.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
A 15 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds. Formulated for pain panel/FNT.
Specifiche
- Dimensioni particelle:15 µm
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Column Cerex TRACE-B
- Seq:01
- Peso letto:10 mg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..