Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® WWP2 SPE Columns
Cerex® WWP2 SPE Columns
Column Cerex WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 6 ml, 200 mg
Codice catalogo TCAT30163879
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Codice catalogo TCAT30163879
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Column Cerex WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 6 ml, 200 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    30 µm
  • Dimensioni pori:
    300 Å
  • Capacità:
    6 ml
  • Descrizione:
    Column Cerex WWP2
  • Seq:
    03
  • Peso letto:
    200 mg
  • Fase:
    WWP2