Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 5 ml measuring pipettes, Setola di maiale, 75 mm, 8 mm, Wire, 400 mm
Catalog # HECH42589005
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Datasheet
Specifications
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:8 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Pipette brush for 5 ml measuring pipettes
- Seq:02
- Lunghezza totale:400 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:75 mm