BUFFER PHM 1 * 50 mL
Codice catalogo OMEGPHM-50
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per centrifuga, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Coloranti gel per acidi nucleici, GelRed™ e GelGreen™
Nome del fornitore: Biotium
Soluzione decontaminante RNase AWAY®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
Respiratori monouso con filtro antiparticolato, FFP3, 8833
Nome del fornitore: 3M
VWR®, Provette per centrifuga, senza metalli, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Siringhe monouso, 3 pezzi, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF