PHENOLPHTHALEIN 1% W/V IN PYRIDINE 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLFC846197
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
PHENOLPHTHALEIN 1% W/V IN PYRIDINE 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLFC846197
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Fine dosage syringes, Omnifix®-F Solo
Nome del fornitore: B. Braun
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Imidazolo ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor