[EN]BEHROTEST SOXHLET EXTRACTION UNIT 1 * 1 pezzi
Codice catalogo BEHRB00218453
Nome del fornitore: BEHR
[EN]BEHROTEST SOXHLET EXTRACTION UNIT 1 * 1 pezzi
Codice catalogo BEHRB00218453
Nome del fornitore: BEHR
Frequently Bought Together
Sistema di purificazione delle proteine, ÄKTA™ start
Nome del fornitore: Cytiva
[EN]STANDARD SPINDLE SP-5 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: IKA
TEMPTROL 100MM CELL-Ceramic 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Tubi capillari
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Flow Cell (10 mm) 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]FITTING KIT 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: BUCHI
Accessori per il sistema HPLC VWR® Hitachi Chromaster
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Combs for PerfectBlue™ Gel System Mini S
Nome del fornitore: VWR Collection
ECOCOOL DATENLOGGER TEMPTALE ULTRA USB 16K SINGLEUSE, ALARM RANGE -15 TO -25°C 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Edmund Optics Allied Vision Alvium 1800 U-510m, 1/1.8 5.1 S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Immersion flow cups, ISO 2431
Nome del fornitore: Industrial Physics
Inverted LED microscopes, DMi1
Nome del fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
VWR®, Combs for PerfectBlue™ Wide Format Gel System Midi ExW
Nome del fornitore: VWR Collection
Soft-sided field case for portable meters, Orion™ Star series
Nome del fornitore: Thermo Orion