[EN]HICOMBI DUAL PERFORMANCE TRANS ISOLA 1 * 10 pezzi
Codice catalogo HIMELQ109-10BT
Nome del fornitore: HIMEDIA
[EN]HICOMBI DUAL PERFORMANCE TRANS ISOLA 1 * 10 pezzi
Codice catalogo HIMELQ109-10BT
Nome del fornitore: HIMEDIA
Frequently Bought Together
VWR®, Contact slides
Nome del fornitore: VWR Chemicals
[EN]FLUID K (MODIFIED) 1 * 6 pezzi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Culture media, ready to use, in tubes
Nome del fornitore: Dr. Möller & Schmelz
VWR®, Lockable contact plate for pharmaceutical industries
Nome del fornitore: VWR Chemicals
GIFU ANAEROBIC BROTH MODIFIED (GAM) 1 * 500 g
Nome del fornitore: HIMEDIA
Terreni di coltura in flaconi
Nome del fornitore: G-Biosciences
TERRENO IN PIASTRA TERGITOL AGAR 60MM 1 * 20 pezzi
Nome del fornitore: LIOFILCHEM
INSCREENEX FREEZING MEDIUM 1 * 30 mL
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Nutrient pad sets
Nome del fornitore: Dr. Möller & Schmelz
Biological indicators, stainless steel coupons, OXI CONTROL
Nome del fornitore: LIOFILCHEM
Antibiotic assay medium no. 8 dehydrated culture media
Nome del fornitore: HIMEDIA
TERRENO IN POLVERE MALT EX- TRACT AGAR 500 g. 1 * 500 g
Nome del fornitore: LIOFILCHEM