Lab Network 7-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-1,3-BENZODIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACI
Codice catalogo MSPPMFCD27936800-1
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Lab Network 7-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-1,3-BENZODIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACI
Codice catalogo MSPPMFCD27936800-1
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Butanolo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals