[EN]MIX RD10002810.10 10X10ML AMPOULE 1 * 10 pezzi
Codice catalogo CMPLRD10002810.10
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]MIX RD10002810.10 10X10ML AMPOULE 1 * 10 pezzi
Codice catalogo CMPLRD10002810.10
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Olio di immersione
Nome del fornitore: VWR Collection
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi, per il dosaggio dell'azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, cloro (libero), MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cristal Violetto ethanolic aqueous solution primary stain for Gram staining, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach