[EN]DEXTROSE ANHYDROUS USP EP BP JP 1 * 100 kg
Codice catalogo SPCMDE140-100KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
[EN]DEXTROSE ANHYDROUS USP EP BP JP 1 * 100 kg
Codice catalogo SPCMDE140-100KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
iso-Esano (miscela di isomeri), EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Ottano ≥98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Eptano ≥99% (GC (n-heptane basis)), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acqua, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetone, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Glicerina (sintetico) 99+%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, liquido
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetonitrile, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formaldeide 37% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, TraceSELECT™ per analisi in tracce, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Naftoresorcina, Supelco®
Nome del fornitore: Merck