Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur Pipettes
Pasteur Pipettes
23, 3,5 ml, 5 mm, -
Codice catalogo KART88336/1
Nome del fornitore:   KARTELL
Pasteur Pipettes
Codice catalogo KART88336/1
Nome del fornitore:  KARTELL
Pasteur Pipettes
Pasteur Pipettes
23, 3,5 ml, 5 mm, -
Price
SFr. 266.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Disposable polyethylene pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Device for professional use in laboratory analysis
  • Slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Overall pipette length: 150 mm
Non sterile pipettes are available in multi-packs. Sterile pipettes are individually wrapped.
Specifiche
  • Sterili:
    -
  • Seq:
    02
  • Gocce per ml:
    23
  • Ø stelo:
    5 mm
  • Volume di aspirazione:
    3,5 ml