Bottle brushes
White, Poliestere, 101,6 mm, Plastica, 762 mm
Codice catalogo MICRBRWH-70
Nome del fornitore: MICRONOVA
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
- Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
- BPA-free
Specifiche
- Materiale setola:Poliestere
- Testa della spazzola Ø:101,6 mm
- Handle material:Plastica
- Descrizione:White
- Seq:04
- Lunghezza totale:762 mm