VWR® Wire-O Universal Note Taking System Notebooks
Universal note taking system, traslucido, Cornell system, English-French, 215,9×279,4 mm, 120
Codice catalogo 818-0329
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Wire-O Universal Note Taking System Notebooks
Codice catalogo 818-0329
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Wire-O Universal Note Taking System notebooks feature a translux cover and Cornell System pages.
- Translux cover
- 215,9×279,4 mm pages
- 120 pages
- Cornell System format
Certifications: All books made in accordance with GLP, GMP, and GCP guidelines.
Specifiche
- Formato carta:215,9×279,4 mm
- Tipo:Cornell system
- Versione:English-French
- Colore:traslucido
- Descrizione:Universal note taking system
- Seq:03
- Numero di pagine:120
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..