[EN]22 element (100mg/l) standard in HNO 1 * 500 mL
Codice catalogo CMPLM52B5.K1.5N.L5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]22 element (100mg/l) standard in HNO 1 * 500 mL
Codice catalogo CMPLM52B5.K1.5N.L5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Nitrato 1.000 mg/l in acqua (da NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH buffers, DuraCal
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ