[EN]CABINET BATTERY STATION XL TYPE 90 W 1 * 1 pezzi
Codice catalogo DUEH600055
Nome del fornitore: DUPERTHAL
[EN]CABINET BATTERY STATION XL TYPE 90 W 1 * 1 pezzi
Codice catalogo DUEH600055
Nome del fornitore: DUPERTHAL
Frequently Bought Together
Micro Bead Sterilizer with Glass Bead
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Piastre riscaldanti Ceran®, LHG
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
[EN]FURNACE ASHING LVT3/11/B510 TMX1100 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: NABERTHERM
[EN]CUBIS II HC MCA116S-3CFR 4 HWL 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Sartorius Balances
[EN]CUBIS II HC MCA66P-3CEU 2 3 4 ION 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Cubis® II MCA 225P Ultra-High Resolution Semi-Micro Balances
Nome del fornitore: Sartorius Balances
[EN]CUBIS II HC MCA36S-3S00 4 HWL 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Heating tapes
Nome del fornitore: WINKLER
Heat Transfern Liquid, Ultra 301
Nome del fornitore: LAUDA
[EN]COVER SET PROTECTIVE WORK ABJ_N ABS 1 * 5 pezzi
Nome del fornitore: KERN SOHN