Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
Codice catalogo SAMPA429-470
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
- Seq:02