[EN]POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROU 1 * 2,5 kg
Codice catalogo SPCMPO205-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
[EN]POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROU 1 * 2,5 kg
Codice catalogo SPCMPO205-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Potassio diidrogeno fosfato, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
di-Potassio idrogenofosfato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio solfato, anidro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio acetato triidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammonio acetato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio solfato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio ioduro ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio 6…14% (active chlorine) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio salicilato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio idrogeno ftalato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Iodio ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, sublimato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck