[EN]TARTRAZINE 50MG/L IN DMSO 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRD095738L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]TARTRAZINE 50MG/L IN DMSO 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRD095738L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Potassio idrossido ≥85%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, Cloruro, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lactophenol blue solution stain (fungal), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Test strips
Nome del fornitore: Hach