Sporizide Desinfektionstücher auf Basis von 1,5 % Wasserstoffperoxid und deionisiertem Wasser mit einem breiten Wirkspektrum. Reinraum verarbeitet und über 0,2 Mikron filtriert, steril abgefüllt und zweifach verpack
Codice catalogo SHIE6600527
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Frequently Bought Together