[EN]ICP STANDARD 29 COMPONENTS IN HNO3 1 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM095744L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]ICP STANDARD 29 COMPONENTS IN HNO3 1 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM095744L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Conductivity standards, Certified Reference Materials (CRMs) for primary calibration of conductivity meters
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Soluzioni tampone, Standard secondari
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ICP multi-element standards, CertiPUR®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Fosforo soluzione standard per ICP-MS, ARISTAR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
o-Anisidina
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Acido benzoico, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Conductivity standards
Nome del fornitore: Hach
Nichel 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ni) standard for AAS and ICP
Nome del fornitore: PerkinElmer