HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, grigio, S, Regular
Codice catalogo ALSO1002183-S
Nome del fornitore: ALSICO HIGHTECH
Vai a
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
- Reverse collar
- Centre front closure with hidden press studs
- 1 chest pocket on the left
- 1 inside pocket at chest level on the right
- 2 patched side pockets
- Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
- ESD logo
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Vestibilità del capo:Regular
- Tipo:ESD
- Colore:grigio
- Seq:08
- Tessuto:68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- Cat. No.:ALSO1002183-S
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Peso:175 g/m²
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Industrial