APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Multirisk, grigio, XXL, Regular
Codice catalogo ALSW1030929-2XL
Nome del fornitore: ALSICO
Vai a
Product Details & Documents
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
- ATPV value: 26,6 cal/cm²
- ELIM value: 21 cal/cm²
- Modern fit
- Upright, rounded collar
- Centre front closure with hidden press studs, ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
- Piping in accent colour
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Vestibilità del capo:Regular
- Tipo:Multirisk
- Colore:grigio
- Seq:05
- Tessuto:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Cat. No.:ALSW1030929-2XL
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Flame-retardant|Anti-static
- Peso:480 g/m²
- Applicazioni per abiti:Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione